Stampa…
Idrazinio bicloridrato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43816.0100 8.43816.1000
8.43816.0100EA 53.2 EUR
8.43816.0100 8.43816.1000
Idrazinio bicloridrato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Idrazinio bicloridrato
Formula: H₆Cl₂N₂
Punto di fusione: 189 °C
Densità: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064543
CAS Number: 5341-61-7
EINECS: 226-283-2
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04789
Visualizza i codici
Solubility 2700 g/l (20 °C)
Melting Point 198 °C (decomposition)
Molar Mass 104.97 g/mol
Bulk Density 770 kg/m3
Density 1.42 g/cm3 (20 °C)
pH 0.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)