Stampa…
Idrazinio bicloridrato ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
32725.22 32725.36
32725.22EA 73.4 EUR
32725.22 32725.36
Idrazinio bicloridrato ≥98%
Idrazinio bicloridrato
Purity: 98+% CAS No.: 5341-61-7 Molecular Formula: H2NNH2.2HCl Formula Weight: 104.97 Physical Form: Lump Density: 1.42 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 198° Boiling Point: 200° dec. Solubility: Soluble in water. Slightly soluble in alcohol Merck Reference: 14,4770 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00064543
As chlorine scavenger in HCl gas streams
Formula: H₆Cl₂N₂
Punto di ebollizione: 200 °C (dec.)
Punto di fusione: 198 °C
Densità: 1,42
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064543
CAS Number: 5341-61-7
EINECS: 226-283-2
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,4770