Idrazinio bicloridrato 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
411761000
411765000
411760025
ACRO411761000EA
46.9
EUR
ACRO411761000
ACRO411765000
ACRO411760025
Idrazinio bicloridrato 99%
Idrazinio bicloridrato
Formula:
H₆Cl₂N₂ Punto di fusione: 198 °C Densità: 1,42 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00064543 CAS Number: 5341-61-7 EINECS: 226-283-2 UN: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,04789 |
Appearance | White Powder and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥98.5 % |