Stampa…
Idrazinio cloridrato 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
201990010 201992500 201990051
ACRO201990010EA 230 EUR
ACRO201990010 ACRO201992500 ACRO201990051
Idrazinio cloridrato 98+%
Idrazinio cloridrato
Formula: H₅ClN₂
Punto di fusione: 89…93 °C
Densità: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00044368
CAS Number: 2644-70-4
EINECS: 220-154-4
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥98.0 %