Stampa…
Idrazinio solfato ACS
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: Idrazina solfato
423770500 423771000 423775000
ACRO423770500EA 24.4 EUR
ACRO423770500 ACRO423771000 ACRO423775000
Idrazinio solfato ACS
Idrazinio solfato
Formula: NH₂NH₂·H₂SO₄
Peso molecolare: 130,12 g/mol
Punto di fusione: 254 °C
Densità: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00044873
CAS Number: 10034-93-2
EINECS: 233-110-4
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,04772
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e277940036b3cf71839ff7458f0c7d08bff6f6d5&vid=29f752de731326a8d6916b9e9efb1b4139b610a5&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Titration Iodimetric ≥99.0 %
Residue after ignition ≤0.05 %
Chloride (Cl) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %