Idrazina idrato 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Idrazinio idrossido
Purity: 98+%
CAS No.: 7803-57-8
Molecular Formula: H4N2.H2O
Formula Weight: 50.06 (32.05anhy)
Flash Point: 75°(167°F)
Refractive Index: 1.4310
Odour: Amine-like
Melting Point: -52°
Boiling Point: 120-121°
Merck Reference: 14,4771
UN No.: 2030
MDL No.: MFCD00149931
Formula:
H₆N₂O Peso molecolare: 32.05 g/mol (anhy) Punto di ebollizione: 120…121 °C Punto di fusione: –52 °C Densità: 1.027 Flash Pt: 75 °C (167 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00149931 CAS Number: 7803-57-8 EINECS: 206-114-9 UN: 2030 ADR: 8 II |