Stampa…
Idrazina idrato 100% (∼64% w/w N₂H₄)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
196711000 196715000
ACRO196711000EA 25.9 EUR
ACRO196711000 ACRO196715000
Idrazina idrato 100% (∼64% w/w N₂H₄)
Idrazina idrato
Formula: NH₂NH₂·xH₂O
Punto di ebollizione: 117,2 °C (1013 hPa)
Densità: 1,0315 g/cm³
Flash Pt: 75 °C
MDL Number: MFCD00149931
CAS Number: 10217-52-4
EINECS: 206-114-9
UN: 2030
ADR: 8,II
Merck Index: 13,04790
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Refractive index 1.4285 to 1.4315 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 1.030 to 1.033 g/ml
Titration with HCl 99.4 to 100.9 % (N2H4.H2O)