Idrossilammina cloridrato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
|
Attenzione
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
NH₂OH·HCl Punto di ebollizione: 306 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 151 °C Densità: 1,67 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051089 CAS Number: 5470-11-1 EINECS: 226-798-2 UN: 2923 ADR: 8 (6.1),III Merck Index: 13,04853 |
Grade | Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs |
Synonyms | Hydroxylammonium Chloride |
Chemical Formula | NH2OH·HCl |