Idrossilammina cloridrato 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Cloruro di idrossilammonio, Idrossilammina HCl
Purity: 99%
CAS No.: 5470-11-1
Molecular Formula: H3NO.HCl
Formula Weight: 69.49
Odour: Acidic
pH: 3.6
Melting Point: 152° dec.
Beilstein Reference: 3539763
Merck Reference: 14,4828
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00051089
Formula:
NH₂OH·HCl Punto di ebollizione: 306 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 152 °C (dec.) Densità: 1,67 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051089 CAS Number: 5470-11-1 EINECS: 226-798-2 UN: 2923 ADR: 8,III Merck Index: 14,4828 |