Stampa…
Idrossilammina cloridrato ≥96% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Cloruro di idrossilammonio, Idrossilammina HCl
36416.22 36416.36
36416.22EA 47.9 EUR
36416.22 36416.36
Idrossilammina cloridrato ≥96% ACS
Idrossilammina cloridrato
Purity: 96+% CAS No.: 5470-11-1 Molecular Formula: H3NO.HCl Formula Weight: 69.49 Physical Form: Solid Density: 1.67 Appearance: White Odour: Acidic pH: 3.6 Melting Point: 152° dec. Solubility: Soluble in water, alcohol, methanol, glycerol Beilstein Reference: 3539763 Merck Reference: 14,4828 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00051089
A monoamine oxidase inhibitor; inhibits platelet aggregation
Formula: NH₂OH·HCl
Peso molecolare: 69.49 g/mol
Punto di ebollizione: 306
Punto di fusione: 152 °C (dec.)
Densità: 1.67
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051089
CAS Number: 5470-11-1
EINECS: 226-798-2
UN: 2923
ADR: 8 III
Merck Index: 14,4828