Stampa…
Idrossilammina cloridrato ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
412051000 412055000 412050025
ACRO412051000EA 45.7 EUR
ACRO412051000 ACRO412055000 ACRO412050025
Idrossilammina cloridrato ACS
Idrossilammina cloridrato
Formula: NH₂OH·HCl
Punto di ebollizione: 306 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 155…158 °C
Densità: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051089
CAS Number: 5470-11-1
EINECS: 226-798-2
UN: 2923
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04853
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Residue after ignition ≤0.05 %
Titration with KMnO4 ≥96.0 %
Clarity of alcohol solution Passes test
Ammonium (NH4) Passes test
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Sulfur compounds (as SO4) ≤0.005 %
Titrable free acid ≤0.25 meq/g