Idrossilammina cloridrato 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
NH₂OH·HCl Punto di ebollizione: 306 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 155…158 °C (dec.) Densità: 1,67 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051089 CAS Number: 5470-11-1 EINECS: 226-798-2 UN: 2923 ADR: 8,III Merck Index: 13,04853 |
Appearance | White to light yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 151 to 157 °C (Dec) |
Titration with NaOH | ≥96.0 % |