Stampa…
Idrossilammina solfato ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
88944.36 88944.A3
88944.36EA 71.7 EUR
88944.36 88944.A3
Idrossilammina solfato ≥99%
Idrossilammina solfato
Purity: 99% CAS No.: 10039-54-0 Molecular Formula: H3NO.0.5H2SO4 Formula Weight: 164.14 Physical Form: Crystalline Density: 1.88 Appearance: White Odour: Odourless pH: 3.6 Melting Point: ca 170° dec. Solubility: Soluble in water Merck Reference: 14,4828 UN No.: 2865 MDL No.: MFCD00044869
Formula: H₈N₂O₆S
Punto di fusione: ∼ 170 °C (dec.)
Densità: 1,88
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00044869
CAS Number: 10039-54-0
EINECS: 233-118-8
UN: 2865
ADR: 8,III
Merck Index: 14,4828