Stampa…
Guanidina tiocianato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20613.0250 8.20613.1000 8.20613.9028 8.20613.0050
8.20613.0250EA 115 EUR
8.20613.0250 8.20613.1000 8.20613.9028 8.20613.0050
Guanidina tiocianato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Guanidina tiocianato
Formula: CH₅N₃·CHNS
Punto di fusione: 118 °C
Densità: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013027
CAS Number: 593-84-0
EINECS: 209-812-1
UN: 1759
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Solubility 1420 g/l (20 °C)
Melting Point 118 °C
Molar Mass 118.16 g/mol
Bulk Density 630 kg/m3
Density 1.29 g/cm3 (20 °C)
pH 4.8 - 6.0 (1420 g/l, H2O, 20 °C) (saturated solution)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material