Stampa…
Guanidina tiocianato, Millipore®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.04167.0250 1.04167.1000
1.04167.0250EA 184 EUR
1.04167.0250 1.04167.1000
Guanidina tiocianato, Millipore®
Guanidina tiocianato
Formula: CH₅N₃·CHNS
Punto di fusione: 118 °C
Densità: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013027
CAS Number: 593-84-0
EINECS: 209-812-1
UN: 1759
ADR: 8,III