Stampa…
Guanidina tiocianato ≥99.0% per biotecnologie
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
0380-250GEA 147 EUR
0380-250G 0380-500G 0380-10KG
Guanidina tiocianato ≥99.0% per biotecnologie
Guanidina tiocianato
Un potente proteina denaturante usata per inattivare la RNasi endogena durante l'isolamento di RNA da tessuti e colture batteriche.
Formula: CH₅N₃·CHNS
Punto di fusione: 118 °C
Densità: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013027
CAS Number: 593-84-0
EINECS: 209-812-1
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Abs.@ 280 nm (70%, Acqua) ≤0.8
Abs.@ 300 nm (6M, Acqua) <0.1
Abs.@ 410 nm (6M, Acqua) <0.1
Rame <0.0001%
DNasi Assente
Solubilità (70%, Acqua 50 °C) Conforme
Piombo <0.0001%
Punto di fusione 118 - 121 °C
Proteasi Assente
Purezza >99%
RNasi Assente