Stampa…
Guanidina tiocianato ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
B21250.0E B21250.22 B21250.36
B21250.0EEA 828 EUR
B21250.0E B21250.22 B21250.36
Guanidina tiocianato ≥99%
Guanidina tiocianato
Purity: 99% CAS No.: 593-84-0 Molecular Formula: CH5N3.HSCN Formula Weight: 118.16 Melting Point: 118-122° Beilstein Reference: 3563461
Formula: NH₂C(=NH)NH₂·HSCN
Punto di fusione: 118…122 °C
Densità: 1,29
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013027
CAS Number: 593-84-0
EINECS: 209-812-1