Stampa…
Guanidina tiocianato 99% per biochimica
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
411111000 411112500 411110010
ACRO411111000EA 89.4 EUR
ACRO411111000 ACRO411112500 ACRO411110010
Guanidina tiocianato 99% per biochimica
Guanidina tiocianato
Formula: CH₅N₃·CHNS
Punto di fusione: 118…122 °C
Densità: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013027
CAS Number: 593-84-0
EINECS: 209-812-1
UN: 3261
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 118 to 122 °C
Titration Argentometric ≥98.5 %
Sulfated ash ≤0.05 %
Solubility (3 M in water) Clear colorless
UV (3 M in water)
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤1 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm