Stampa…
Guanidinio cloruro ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
284674MEA 353 EUR
284674M 284677G
Guanidinio cloruro ≥99%, GPR RECTAPUR®
Guanidinio cloruro
Formula: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
Punto di fusione: 185 °C
Densità: 1,354 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013026
CAS Number: 50-01-1
EINECS: 200-002-3
Merck Index: 13,04578
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da5a871cab977e6d9dc666b457732eb1e869a714&vid=b0d4fcb044b6106fce8e40448dbf2ce6e7077ad7&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay Min. 99 %
IR Spectrum Passes test
Melting point 180 - 188 °C