Stampa…
Guanidinio cloruro
Fornitore: PanReac AppliChem
Attenzione
Synonyms: Guanidina cloridrato
A1499.1000 A1499.9025
A1499.1000EA 194 EUR
A1499.1000 A1499.9025
Guanidinio cloruro
Guanidinio cloruro
Formula: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
Peso molecolare: 95.53 g/mol
Punto di fusione: 185
Densità: 1.354 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013026
CAS Number: 50-01-1
EINECS: 200-002-3
Merck Index: 13,04578
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da5a871cab977e6d9dc666b457732eb1e869a714&vid=b0d4fcb044b6106fce8e40448dbf2ce6e7077ad7&prid=web&clid=SAPDAM