Stampa…
Guanidinio cloruro ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A13543.0I A13543.0B A13543.30
A13543.0IEA 284 EUR
A13543.0I A13543.0B A13543.30
Guanidinio cloruro ≥98%
Guanidinio cloruro
Purity: 98% CAS No.: 50-01-1 Molecular Formula: CH5N3.HCl Formula Weight: 95.53 Melting Point: 178-185° Beilstein Reference: 3591990 Merck Reference: 14,4562 MDL No.: MFCD00013026
Formula: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
Punto di fusione: 178…185 °C
Densità: 1,344
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013026
CAS Number: 50-01-1
EINECS: 200-002-3
Merck Index: 14,4562
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=da5a871cab977e6d9dc666b457732eb1e869a714&vid=b0d4fcb044b6106fce8e40448dbf2ce6e7077ad7&prid=web&clid=SAPDAM