Stampa…
Guanidinio carbonato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20611.0100 8.20611.1000 8.20611.9050 8.20611.9025 8.20611.9030 8.20611.9040
8.20611.0100EA 48.3 EUR
8.20611.0100 8.20611.1000 8.20611.9050 8.20611.9025 8.20611.9030 8.20611.9040
Guanidinio carbonato per sintesi, Sigma-Aldrich®
Guanidinio carbonato
Formula: C₃H₁₂N₆O₃
Punto di fusione: 197 °C
Densità: 1,251 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013029
CAS Number: 593-85-1
EINECS: 209-813-7
Visualizza i codici
Solubility 500 g/l (30 °C)
Melting Point 197 °C
Molar Mass 180.17 g/mol
Bulk Density 500 - 700 kg/m3
Density 1.25 g/cm3 (20 °C)
pH 11.5 (110 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 530 °C
Hill Formula C3H12N6O3
Chemical Formula (CH5N3)2 * H2CO3