Stampa…
Guanidinio carbonato ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Guanidine carbonate salt, Diguanidinium carbonate, Guanidine carbonate
A12853.0B A12853.0I A12853.30
A12853.0BEA 52.5 EUR
A12853.0B A12853.0I A12853.30
Guanidinio carbonato ≥98%
Guanidinio carbonato
Purity: 98% CAS No.: 593-85-1 Molecular Formula: C3H12N6O3 Formula Weight: 180.17 Melting Point: ca 198° dec. Beilstein Reference: 3628359
Formula: C₃H₁₂N₆O₃
Peso molecolare: 180,17 g/mol
Punto di fusione: ∼ 198 °C (dec.)
Densità: 1,251 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013029
CAS Number: 593-85-1
EINECS: 209-813-7