Guanidinio carbonato 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Guanidine carbonate salt, Diguanidinium carbonate, Guanidine carbonate
120220010
120222500
120220051
ACRO120220010EA
73.4
EUR
ACRO120220010
ACRO120222500
ACRO120220051
Guanidinio carbonato 99+%
Guanidinio carbonato
Formula:
C₃H₁₂N₆O₃ Peso molecolare: 180,17 g/mol Punto di fusione: 267…270 °C Densità: 1,251 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013029 CAS Number: 593-85-1 EINECS: 209-813-7 |
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with HClO4 | ≥99.0 % |
HPLC | ≥97.5 % |
pH | 10.5 to 11.5 (1 % in water) |
Specific optical rotation | -9° to -14.5° (20°C, 589 nm) (c=4 in H2O) |