Stampa…
Nuova Fucsina C.I. 42520
Fornitore: MP Biomedicals
Attenzione
Synonyms: Basic Violet 2, New Fuchsin, 4-[(4-Amino-m-tolyl)(4-imino-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]-o-toluidine hydrochloride
0215582380 0215582325
ICNA0215582380EA 87.4 EUR
ICNA0215582380 ICNA0215582325
Nuova Fucsina C.I. 42520
Nuova Fucsina
Soluble in water and ethanol.
Formula: C₂₂H₂₄ClN₃
Peso molecolare: 365,91 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012567
CAS Number: 3248-91-7
EINECS: 221-831-7