Stampa…
Nuova Fucsina
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: Basic Violet 2, New Fuchsin, 4-[(4-Amino-m-tolyl)(4-imino-3-methylcyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methyl]-o-toluidine hydrochloride
212140250 212141000
ACRO212140250EA 42.2 EUR
ACRO212140250 ACRO212141000
Nuova Fucsina
Nuova Fucsina
Formula: C₂₂H₂₄ClN₃
Peso molecolare: 365,91 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012567
CAS Number: 3248-91-7
EINECS: 221-831-7
Visualizza i codici
Appearance Dark green Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
UV Lambda max 550 to 554 nm (in 50% ethanol)
Absorption Ratio P-15/P+15 1.1 to 1.4
Specific absorbance A (1%/1cm) ≥1500 (at lambda max.)