Stampa…
Fucsina basica, Sigma-Aldrich®
Fornitore: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
B0904-25G B0904-5G
B0904-25GEA 569 EUR
B0904-25G B0904-5G
Fucsina basica, Sigma-Aldrich®
Fucsina basica
Formula: C₂₀H₂₀ClN₃
Punto di fusione: 235 °C
Densità: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012569
CAS Number: 632-99-5
EINECS: 211-189-6
Merck Index: 12,05686