Fucsina basica, Sigma-Aldrich®
Fornitore: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₂₀H₂₀ClN₃ Punto di fusione: 235 °C Densità: 1,22 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012569 CAS Number: 632-99-5 EINECS: 211-189-6 Merck Index: 12,05686 |