Stampa…
Fucsina basica 88%, puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
419141000 419145000 419140025
ACRO419141000EA 72.8 EUR
ACRO419141000 ACRO419145000 ACRO419140025
Fucsina basica 88%, puro
Fucsina basica
Formula: C₂₀H₂₀ClN₃
Punto di fusione: 250 °C (dec.)
Densità: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 200 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012569
CAS Number: 632-99-5
EINECS: 211-189-6
Merck Index: 12,05686
Visualizza i codici
Appearance Green Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤10 % (105°C)
Dye content ≥83 % (on dry substance)
UV Lambda max 549 to 555 nm (in 50:50 IMS:water)
Absorption Ratio P-15/P+15 1.1 to 1.4
Specific absorbance A (1%/1cm) ≥1800 (at lambda max.)