Fucsina basica 70+%, puro, certificato
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₂₀H₂₀ClN₃ Punto di fusione: 250 °C (dec.) Densità: 1,22 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 200 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012569 CAS Number: 632-99-5 EINECS: 211-189-6 Merck Index: 12,05686 |
Appearance | Dark green Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Dye content | ≥70.0 % |
UV Lambda max | 547 to 552 nm (in 50% ethanol) |
Absorption Ratio P-15/P+15 | 1.16 to 1.35 |
BSC Certification | Passes |