Verde malachite ossalato, Sigma-Aldrich®
Fornitore: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
|
Pericolo
|
Synonyms:
Malachite green hemioxalate, N,N,N',N'-Tetramethyl-4,4'-diaminotriphenylcarbenium oxalate, Bis (N-{4-[[4-(dimethylamino)phenyl](phenyl)methylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene}-N-methylmethanaminium) trioxalate, Basic Green 4, N-[4-[[4-(Dimethylamino)phenyl]phenylmethylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-methyl-methanaminium, ethanedioate, ethanedioate(2:2:1)
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₅₂H₅₄N₄O₁₂ Punto di fusione: ∼159 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011766 CAS Number: 2437-29-8 EINECS: 219-441-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,05722 |