Stampa…
4-(Methylamino)phenol sulphate 99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: p-(Methylamino)phenol sulphate, Metol, 4-Methylaminophenol sulphate, 4-(Methylamino)phenol hemisulphate, 4-Methylaminophenolsulphate, 4-(Methylamino)phenol hemisulphate salt
A16236.0B A16236.18 A16236.30
A16236.0BEA 189 EUR
A16236.0B A16236.18 A16236.30
4-(Methylamino)phenol sulphate 99%
4-(Methylamino)phenol sulphate
Purity: 99% CAS No.: 55-55-0 Molecular Formula: C14H18N2O2.H2SO4 Formula Weight: 344.38 Melting Point: ca 260° dec. Beilstein Reference: 3919382 Merck Reference: 14,6017 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00013140
Formula: C₁₄H₂₀N₂O₆S
Peso molecolare: 344,39 g/mol
Punto di ebollizione: 227 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: ∼ 260 °C (dec.)
Densità: 1,434 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013140
CAS Number: 55-55-0
EINECS: 200-237-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,6017