4-(Methylamino)phenol sulphate 99.0-101.5% ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
Metol, Solfato di bis(4-idrossi-N-metilanilinio)
Purity: 99.0-101.5%
CAS No.: 55-55-0
Molecular Formula: C14H18N2O2.H2SO4
Formula Weight: 344.38
Physical Form: Powder
Sensitivity: Air and Light Sensitive
Appearance: White to pale cream
Melting Point: ca. 260° dec.
Beilstein Reference: 3919382
Merck Reference: 14,6017
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00013140
Formula:
C₁₄H₂₀N₂O₆S Peso molecolare: 344.39 g/mol Punto di ebollizione: 227 Punto di fusione: ∼. 260 °C (dec.) Densità: 1.434 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013140 CAS Number: 55-55-0 EINECS: 200-237-1 UN: 2811 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,6017 |