Stampa…
4-(Methylamino)phenol sulphate 99%, extra puro
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
156800050 156801000 156805000 156800025
ACRO156800050EA 26.4 EUR
ACRO156800050 ACRO156801000 ACRO156805000 ACRO156800025
4-(Methylamino)phenol sulphate 99%, extra puro
4-(Methylamino)phenol sulphate
Formula: C₁₄H₂₀N₂O₆S
Punto di ebollizione: 227 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 260 °C (dec.)
Densità: 1,434 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013140
CAS Number: 55-55-0
EINECS: 200-237-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,06046
Visualizza i codici
Appearance White to beige to grey Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.3 %
Residue after ignition ≤0.15 %
Titration with NaOH ≥98.5 %
Iron (Fe) ≤50 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤30 ppm
Potassium (K) ≤0.002 %
Sodium (Na) ≤0.005 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.005 %