Stampa…
N,N,N',N'-Tetrametil-p-fenilendiammina cloridrato zS, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: N1,N1,N4,N4-Tetramethylbenzene-1,4-diamine dihydrochloride, TMPD 2 HCl, N,N,N',N'-Tetramethyl-1,4-phenylenediamine dihydrochloride, N,N,N',N'-Tetramethyl-1,4-phenylenediammonium dichloride
MQ200
8.21102.0010 8.21102.0025 8.21102.0016 8.21102.0031 8.21102.0002
8.21102.0010EA 132 EUR
8.21102.0010 8.21102.0025 8.21102.0016 8.21102.0031 8.21102.0002
N,N,N',N'-Tetrametil-p-fenilendiammina cloridrato zS, Sigma-Aldrich®
N,N,N',N'-Tetrametil-p-fenilendiammina cloridrato
Formula: C₁₀H₁₈Cl₂N₂
Peso molecolare: 237.17 g/mol
Punto di fusione: 227…230 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012482
CAS Number: 637-01-4
EINECS: 211-274-8
Merck Index: 12,09367
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e955f6b2a1434ddba239f533c6611583219f8904&vid=13fb110b013db70c026f8eefeee7f08fa2568c0c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 227 - 230 °C (decomposition)
Molar Mass 237.17 g/mol