Stampa…
N,N,N',N'-Tetrametil-p-fenilendiammina cloridrato 98
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: N1,N1,N4,N4-Tetramethylbenzene-1,4-diamine dihydrochloride, TMPD 2 HCl, N,N,N',N'-Tetramethyl-1,4-phenylenediamine dihydrochloride, N,N,N',N'-Tetramethyl-1,4-phenylenediammonium dichloride
A12107.09 A12107.18 A12107.30
A12107.09EA 86.7 EUR
A12107.09 A12107.18 A12107.30
N,N,N',N'-Tetrametil-p-fenilendiammina cloridrato 98
N,N,N',N'-Tetrametil-p-fenilendiammina cloridrato
Purity: 98+% CAS No.: 637-01-4 Molecular Formula: C10H16N2.2HCl Formula Weight: 237.17 Melting Point: ca 228° dec. Beilstein Reference: 5132096
Formula: C₁₀H₁₈Cl₂N₂
Peso molecolare: 237.17 g/mol
Punto di fusione: ∼ 228 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012482
CAS Number: 637-01-4
EINECS: 211-274-8
Merck Index: 12,09367
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e955f6b2a1434ddba239f533c6611583219f8904&vid=13fb110b013db70c026f8eefeee7f08fa2568c0c&prid=web&clid=SAPDAM