Stampa…
N,N,N',N'-Tetrametil-p-fenilendiammina cloridrato 98+%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
420600050 420600250 420601000
ACRO420600050EA 58.4 EUR
ACRO420600050 ACRO420600250 ACRO420601000
N,N,N',N'-Tetrametil-p-fenilendiammina cloridrato 98+%
N,N,N',N'-Tetrametil-p-fenilendiammina cloridrato
Formula: C₁₀H₁₈Cl₂N₂
Punto di fusione: 220…224 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012482
CAS Number: 637-01-4
EINECS: 211-274-8
Merck Index: 12,09367
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e955f6b2a1434ddba239f533c6611583219f8904&vid=13fb110b013db70c026f8eefeee7f08fa2568c0c&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Appearance White to beige to grey to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 %