Stampa…
N,N-Dimetil-p-fenilendiammina bicloridrato 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
A10343.36 A10343.22 A10343.14
A10343.36EA 967 EUR
A10343.36 A10343.22 A10343.14
N,N-Dimetil-p-fenilendiammina bicloridrato 98%
N,N-Dimetil-p-fenilendiammina bicloridrato
Purity: 98% CAS No.: 536-46-9 Molecular Formula: C8H12N2.2HCl Formula Weight: 209.12 Melting Point: 212° dec. Solubility: Soluble in water MDL No.: MFCD00012991
Formula: (CH₃)₂NC₆H₄NH₂·2HCl
Punto di fusione: 212 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012991
CAS Number: 536-46-9
EINECS: 208-635-7
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03280