Stampa…
Spermidine trihydrochloride 99+%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Azoniaoctamethylenediammonium trichloride, 4-Azaoctamethylenediamine trihydrochloride, N1-(3-Aminopropyl)butane-1,4-diamine trihydrochloride, N-(3-Aminopropyl)-1,4-diaminobutane trihydrochloride
215100050 215100010 215100250
ACRO215100050EA 105 EUR
ACRO215100050 ACRO215100010 ACRO215100250
Spermidine trihydrochloride 99+%
Spermidine trihydrochloride
Formula: C₇H₂₂Cl₃N₃
Peso molecolare: 254,63 g/mol
Punto di fusione: 248…252 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00012918
CAS Number: 334-50-9
EINECS: 206-379-0
Merck Index: 12,08893
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥99.0 %