Stampa…
Dimetilammina cloridrato zS, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: Dimethylamine hydrochloride
MQ200
8.03052.0005 8.03052.0250 8.03052.1000 8.03052.9025 8.03052.9040 8.03052.9050
8.03052.0005EA 24.9 EUR
8.03052.0005 8.03052.0250 8.03052.1000 8.03052.9025 8.03052.9040 8.03052.9050
Dimetilammina cloridrato zS, Sigma-Aldrich®
Dimetilammina cloridrato
Formula: C₂H₈ClN
Peso molecolare: 81.54 g/mol
Punto di fusione: 170…173 °C
MDL Number: MFCD00012477
CAS Number: 506-59-2
EINECS: 208-046-5
Merck Index: 13,03255
Visualizza i codici
Solubility 3000 g/l (20 °C)
Melting Point 160 °C
Molar Mass 81.54 g/mol
Bulk Density 500 kg/m3
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (25 °C)
pH 5 (100 g/l, H2O, 20 °C)