Stampa…
Dimetilammina cloridrato ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: Dimethylamine hydrochloride
A12133.0I A12133.0B A12133.30
A12133.0IEA 274 EUR
A12133.0I A12133.0B A12133.30
Dimetilammina cloridrato ≥98%
Dimetilammina cloridrato
Purity: 98+% CAS No.: 506-59-2 Molecular Formula: (CH3)2NH.HCl Formula Weight: 81.55 Melting Point: 168-174° Beilstein Reference: 3589311 Merck Reference: 14,3228 MDL No.: MFCD00012477
Formula: C₂H₈ClN
Punto di fusione: 168…174 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012477
CAS Number: 506-59-2
EINECS: 208-046-5
Merck Index: 14,3228