Stampa…
Dietilammina cloridrato zS, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Diethylammonium chloride
MQ200
8.20393.0005 8.20393.0250 8.20393.1000 8.20393.9025 8.20393.9050
8.20393.0005EA 38.2 EUR
8.20393.0005 8.20393.0250 8.20393.1000 8.20393.9025 8.20393.9050
Dietilammina cloridrato zS, Sigma-Aldrich®
Dietilammina cloridrato
Formula: C₄H₁₂ClN
Peso molecolare: 109.6 g/mol
Punto di ebollizione: 320
Punto di fusione: 220…225 °C
Densità: 1.0475 g/cm³ (21 °C)
MDL Number: MFCD00012499
CAS Number: 660-68-4
EINECS: 211-541-9
UN: 3261
ADR: 8 II
Merck Index: 13,03138
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 222 °C
Molar Mass 109.60 g/mol
Bulk Density 1100 kg/m3
Boiling Point 320 - 330 °C
pH 4.5 - 6.5 (10 g/l, H2O, 20 °C)