Stampa…
Dietilammina cloridrato 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A13637.0B A13637.0I A13637.30
A13637.0BEA 90.4 EUR
A13637.0B A13637.0I A13637.30
Dietilammina cloridrato 99%
Dietilammina cloridrato
Purity: 99% CAS No.: 660-68-4 Molecular Formula: (CH3CH2)2NH.HCl Formula Weight: 109.60 Melting Point: 227-230° Boiling Point: 320-330° Merck Reference: 14,3111 MDL No.: MFCD00012499
Formula: C₄H₁₂ClN
Punto di ebollizione: 320…330 °C
Punto di fusione: 227…230 °C
Densità: 1,0475 g/cm³ (21 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012499
CAS Number: 660-68-4
EINECS: 211-541-9
Merck Index: 14,3111