Stampa…
Dietilammina cloridrato 99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
155890010 155891000 155895000 155890051
ACRO155890010EA 82 EUR
ACRO155890010 ACRO155891000 ACRO155895000 ACRO155890051
Dietilammina cloridrato 99%
Dietilammina cloridrato
Formula: C₄H₁₂ClN
Punto di ebollizione: 320…330 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 227…230 °C
Densità: 1,0475 g/cm³ (21 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012499
CAS Number: 660-68-4
EINECS: 211-541-9
Merck Index: 13,03138
Visualizza i codici
Appearance White to off-white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 227 to 230 °C
Loss on drying ≤1 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %
UV at 420 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %