Stampa…
Tris-(idrossimetil) amminometano cloridrato, EMPROVE® EXPERT per la produzione biofarmaceutica, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
1.08219.1000 1.08219.9010 1.08219.9012
1.08219.1000EA 706 EUR
1.08219.1000 1.08219.9010 1.08219.9012
Tris-(idrossimetil) amminometano cloridrato, EMPROVE® EXPERT per la produzione biofarmaceutica, SAFC®
Tris-(idrossimetil) amminometano cloridrato
Formula: NH₂C(CH₂OH)₃·HCl
Punto di fusione: 150…152 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012590
CAS Number: 1185-53-1
EINECS: 214-684-5
Merck Index: 12,09902
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3cbdc9446fdb9bcfe3f1d992ff20a16726f98113&vid=3d668801395b81fa595401a752279006da8fd3cb&prid=web&clid=SAPDAM