Tris-(idrossimetil) amminometano cloridrato
Fornitore: PanReac AppliChem
Synonyms:
TRIS HCl, THAM HCl
A3452.0500
A3452.1000
A3452.0500EA
167
EUR
A3452.0500
A3452.1000
Tris-(idrossimetil) amminometano cloridrato
Tris-(idrossimetil) amminometano cloridrato
Formula:
NH₂C(CH₂OH)₃·HCl Punto di fusione: 150…152 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012590 CAS Number: 1185-53-1 EINECS: 214-684-5 Merck Index: 12,09902 |