Stampa…
Tris-(idrossimetil) amminometano cloridrato 99,5, ultrapure
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms: TRIS HCl, THAM HCl
0234-1KGEA 334 EUR
0234-1KG 0234-500G 0234-12KG 0234-5KG
Tris-(idrossimetil) amminometano cloridrato 99,5, ultrapure
Tris-(idrossimetil) amminometano cloridrato
Reattivo per la stabilizzazione di formulazioni tampone e l'elettroforesi delle molecole biologiche.
Formula: NH₂C(CH₂OH)₃·HCl
Peso molecolare: 157.6 g/mol
Punto di fusione: 150…152 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012590
CAS Number: 1185-53-1
EINECS: 214-684-5
Merck Index: 12,09902
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3cbdc9446fdb9bcfe3f1d992ff20a16726f98113&vid=3d668801395b81fa595401a752279006da8fd3cb&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Calcio ≤0.0005%
Rame ≤0.0001%
DNasi Assente
Insolubili ≤0.001%
Ferro ≤0.001%
Piombo ≤0.0005%
Magnesio ≤0.0005%
Manganese ≤0.0005%
pH (0,1M, Acqua) @ 25 °C 4,2 - 4,9
Proteasi Assente
Purezza (titolazione) ≥99.5%
RNasi Assente
Zinco ≤0.0005%