2,3,5-Trifeniltetrazolio cloruro ≥98% (by HPLC), Sigma-Aldrich®
Fornitore: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
|
Attenzione
|
Synonyms:
Tetrazolium salt, Tetrazolium Red, 2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazol-3-ium chloride, 2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazolium chloride, TTC
M-Clarity™ quality level = MQ200
Formula:
C₁₉H₁₅ClN₄ Peso molecolare: 334.81 g/mol Punto di ebollizione: ∼360 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 235 Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00011963 CAS Number: 298-96-4 EINECS: 206-071-6 Merck Index: 13,09815 |