Stampa…
Potassio idrossido concentrate for dilution to 1L, 1.0 M KOH (1.0N) soluzione volumetrica, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
38073-1EA 38073-6X1EA
38073-1EAEA 54 EUR
38073-1EA 38073-6X1EA
Potassio idrossido concentrate for dilution to 1L, 1.0 M KOH (1.0N) soluzione volumetrica, Fluka™
Potassio idrossido
Concentrate for 1L standard solution
Formula: KOH
Punto di ebollizione: 100 °C
Densità: 1,29…1.37 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003553
CAS Number: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective