Stampa…
Potassio idrossido concentrate for dilution to 1L, 0.1 M KOH (0.1N) soluzione volumetrica, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
Synonyms: Idrossido di potassio, Potassa caustica
38070-1EA 38070-6X1EA
38070-1EAEA 49.92 EUR
38070-1EA 38070-6X1EA
Potassio idrossido concentrate for dilution to 1L, 0.1 M KOH (0.1N) soluzione volumetrica, Fluka™
Potassio idrossido
Concentrate for 1L standard solution
Formula: KOH
Peso molecolare: 56.11 g/mol
Punto di ebollizione: >100 °C (1.013 hPa)
Punto di fusione: 360
Densità: 1.140 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003553
CAS Number: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
UN: 1814
ADR: 8 II
Merck Index: 12,07806
Visualizza i codici
Factor 0.998 - 1.002
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective